Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de HDPE DesechableSteriWare™
BIOPHARMA
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ de HDPE desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
Marca:  Sampling Systems™ 8045H-125
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869431
  • 170.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara Desechable
Embolsadas individualmente
Blanco
HDPE
125 mL
No estéril
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote109362 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/05/2023 Catalog Number8045H-125
Número de lote104857 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/05/2022 Catalog Number8045H-125
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de HDPE DesechableSteriWare™ > Capacidad, métrico: 125ml