Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de HDPE DesechableSteriWare™
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ de HDPE desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
Marca: Sampling Systems™ 8045H-1000
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
- Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Sí | |
Blanco |
HDPE | |
1000 mL | |
No estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
121291 | Certificado de conformidad | 26/03/2025 | 8045H-1000 |
118364 | Certificado de conformidad | 17/02/2025 | 8045H-1000 |
120285 | Certificado de conformidad | 07/02/2025 | 8045H-1000 |
119743 | Certificado de conformidad | 23/10/2024 | 8045H-1000 |
118010 | Certificado de conformidad | 25/04/2024 | 8045H-1000 |