Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable Powder Thief
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable Powder Thief is ideal for taking representative samples from known locations within the bulk powder.
136.00€ - 206.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Diámetro (métrico) | 21 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11935636
|
Sampling Systems™
8060H-510 |
10 mL | 500 mm |
136.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11935457
|
Sampling Systems™
8060H-1020 |
20 mL | 1000 mm |
206.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11955437
|
Sampling Systems™
8060H-501 |
1 mL | 500 mm |
136.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11915636
|
Sampling Systems™
8060H-1005 |
5 mL | 1000 mm |
169.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11905447
|
Sampling Systems™
8060H-1001 |
1 mL | 1000 mm |
169.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11955636
|
Sampling Systems™
8060H-1010 |
10 mL | 1000 mm |
169.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11995626
|
Sampling Systems™
8060H-505 |
5 mL | 500 mm |
136.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Assembled and packed in a cleanroom
- Individually Bagged
- Made from FDA or EU conforming HDPE
- BSE/TSE Free
- Full Batch Traceability
- Suitable for use in ATEX zones 0, 1 and 2
- Cross-contamination risk is eliminated - the device can be used straight from the bag
- No cleaning is required before or after sampling
- No cleaning validation (this is very expensive to set up and run)
- Manufactured in a class 100,000 cleanroom environment (check individual sampler descriptions)
- Peace of mind
- Suitable for all industries (pharmaceutical, food, chemical, cosmetic, biotechnology etc.)
- Suitable for use in ATEX Zones 0, 1 and 2
- Financial
- Save time and money (it will cost more to clean a reusable sampler than to buy a disposable sampler)
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No estéril | |
21 mm |