Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de PP Blanco Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15899431 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
500 mL
1000 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 15899431
Marca: Sampling Systems™ 8045P60
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ de PP Blanco Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Blanco
Desechables
Tipo de producto Cuchara Desechable
Incluye Embolsadas individualmente