Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de PP Blanco Desechable SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
500 mL
1000 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
- Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara Desechable |
| Incluye | Embolsadas individualmente |
| Material | Polipropileno |