Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable Roja SteriWare™
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ Desechable Roja Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
Marca: Sampling Systems™ 8045R-500S
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
- Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Sí | |
Rojo |
Poliestireno | |
500 mL | |
Estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
120321 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 8045R-500S |
119717 | Certificado de conformidad | 28/10/2024 | 8045R-500S |
119272 | Certificado de conformidad | 01/10/2024 | 8045R-500S |
118766 | Certificado de conformidad | 18/07/2024 | 8045R-500S |
118156 | Certificado de conformidad | 10/04/2024 | 8045R-500S |
Título del producto
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable Roja SteriWare™ > Capacidad, Métrico: 500mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido