Learn More
Sampling Systems™ Muestreadores de sacos y bolsas SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico):
25 mm
45 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- El muestreador de sacos y bolsas SteriWare™ es perfecto para tomar muestras de sacos y bolsas.
- Este muestreador es ideal para realizar comprobaciones de calidad rápidas a través de los laterales de los sacos.
- El muestreador de sacos SteriWare™ está disponible en dos diámetros, el estrecho es ideal para polvos de flujo libre y para productos pequeños como los granos de pimienta, el muestreador de diámetro grande es más adecuado para el muestreo de frutos secos y frijoles.
- El muestreador de sacos SteriWare™ tiene un mango ergonómico y una hoja especialmente diseñada.
- Durante el muestreo, el operador debe sostener una bolsa o frasco sobre el extremo posterior del muestreador para atrapar el polvo o los gránulos a medida que se deslizan por el muestreador.
- Fabricado con HDPE de alta calidad, que es de calidad alimentaria y conforme a la FDA.
- Sin BSE/EET.
- Se suministra documentación completa por lotes y certificación.
- Envasado individualmente y vendido en cajas económicas de 100.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de empaquetado | Caja |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 325 mm |