Learn More
Sampling Systems™ Muestreadores de sacos y bolsas SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7239881 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico):
25 mm
45 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17544686
Marca: Sampling Systems™ 8688H330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los muestreadores estériles de sacos y bolsas SteriWare™ son herramientas ideales para un trabajo de control de calidad rápido. Simplemente introduzca el saco para tomar la muestra de polvos y gránulos. Fabricados con HDPE de alta calidad con una hoja afilada.
  • El muestreador de sacos y bolsas SteriWare™ es perfecto para tomar muestras de sacos y bolsas.
  • Este muestreador es ideal para realizar comprobaciones de calidad rápidas a través de los laterales de los sacos.
  • El muestreador de sacos SteriWare™ está disponible en dos diámetros, el estrecho es ideal para polvos de flujo libre y para productos pequeños como los granos de pimienta, el muestreador de diámetro grande es más adecuado para el muestreo de frutos secos y frijoles.
  • El muestreador de sacos SteriWare™ tiene un mango ergonómico y una hoja especialmente diseñada.
  • Durante el muestreo, el operador debe sostener una bolsa o frasco sobre el extremo posterior del muestreador para atrapar el polvo o los gránulos a medida que se deslizan por el muestreador.
  • Fabricado con HDPE de alta calidad, que es de calidad alimentaria y conforme a la FDA.
  • Sin BSE/EET.
  • Se suministra documentación completa por lotes y certificación.
  • Envasado individualmente y vendido en cajas económicas de 100.
Especificaciones
Material HDPE
Esterilidad No estéril
Tipo de empaquetado Caja
Cantidad 100/paq.
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 325 mm