Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief desechable estéril SteriWare™
LiquiThief estéril desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para su uso con líquidos de baja viscosidad.
Marca:  Sampling Systems™ 8050H-1500S
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 15724758
  • 306.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes a la norma FDA, CE 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba
  • Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra
  • Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
290 ml
Estéril, envasado individualmente
20
21 mm
1500 mm