Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Guantes ambidiestros de nitrilo
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016- Diseño aprobado para su uso en contacto con alimentos
- Fabricados con la tecnología patentada Sterling™, que combina comodidad y seguridad. La fabricación eficiente y respetuosa con el medio ambiente minimiza los residuos sin comprometer la seguridad
- La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex. Ofrecen una protección certificada contra una amplia gama de contaminantes y, además, se ha aprobado su uso en contacto con alimentos
- Se ha comprobado que los guantes son antiestáticos para proteger al portador y al equipo, y son ambidiestros y de color gris
- Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Producto CE 0120 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN 420:2003, nivel de AQL de 1,5 para poros, ISO 9001, ISO 16604 |
Clasificación | EPI de categoría III |
Accelerator Free | Sí |
Color | Gris |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Suave |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Tamaño : 3.4 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Título del producto
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Guantes ambidiestros de nitrilo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido