missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Esteviósido, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15658745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15658745

Marca: Thermo Scientific Acros 461560250

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

 

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Stevioside
CAS 57817-89-7
Punto de fusión 198.0°C
Pérdida por secado 6% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C38H60O18
Cantidad 25 g
Sinónimo stevioside
Información de solubilidad Solubility in water: 1,25g/L.
Clave InChI UEDUENGHJMELGK-PEKONUEISA-N
SMILES CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)(C(=C)C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)(C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 804.88
PubChem CID 134129657
Formula Weight (peso de la fórmula) 804.88
Porcentaje de pureza ≥75% (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado