Learn More
Estigmasterol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274750
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-48-7
Fórmula molecular C29H48O
Peso molecular (g/mol) 412.70
Número MDL MFCD00003630
Clave InChI HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Sinónimo stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmasterol
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 161.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 8944
Condición de rotación específica - 50.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotación específica − 50.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.7
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Stigmasterol