Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Recuperador de barras agitadoras
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,48cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Polyethylene pick-up rod with powerful Alnico magnet sealed in one end
- Imán de alnico-V sellado en un extremo
- Práctica asa para colgar en el otro extremo
- 9,5mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuperación de barras de agitación de matraces y otros recipientes |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras |
| Incluye | Imán de alnico-V en un extremo y bucle para colgar en el otro |
| Longitud (imperial) | 12 pulg |
| Diámetro (métrico) | 9,5mm |
| Longitud (métrico) | 30,48cm |
| Material | PE (polietileno) |