Learn More
Stiripentol, MedChemExpress
Código de producto. p-200100848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16464876
Marca: Medchem Express HY103392
MedChemExpress Stiripentol (STP) is an anticonvulsant agent, which can inhibit N-demethylation of CLB to NCLB mediatated by CYP3A4 (noncompetitively) and CYP2C19 (competitively) with Ki of 1.59±0.07 and 0.516±0.065 μM and IC50 of 1.58 and 3.29 μM, respectively.
Stiripentol (STP) is an anticonvulsant agent, which can inhibit N-demethylation of CLB to NCLB mediatated by CYP3A4 (noncompetitively) and CYP2C19 (competitively) with Ki of 1.59±0.07 and 0.516±0.065 μM and IC50 of 1.58 and 3.29 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stiripentol
CAS 49763-96-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo BCX2600
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (640.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)(C)C(O)/C=C/C1=CC=C(OCO2)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 234.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.29
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.