Learn More
Cole-Parmer™ Stir Bars
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
Forma:
Cilíndrico
Óvalo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,24 in |
| Para utilizar con (aplicación) | For Stem Integrity |
| Para utilizar con (equipo) | Para integrar las agujas |
| Longitud (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Forma | Óvalo |
| Tipo | Barra agitadora |