Learn More
Lenz Laborglasintrumente Agitador con cojinete de agitador
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06310506
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Eje con hoja y tornillo de seguridad de PTFE
- Tapón estanco a los gases de aparatos de agitación por vacío de hasta 10 a 3 mbar a una velocidad de funcionamiento continua máx. de
- 800 rpm, para matraces de fondo redondo de 250 a 2000 ml
- Eje fabricado con tubos DURAN™
Especificaciones
Resorte de presión | |
Matraces de fondo redondo de 250 ml a 2000 ml | |
Acero inoxidable |