Descripción
Barras de agitación ovaladas:
- La forma es similar a la del matraz y garantiza una mezcla completa
- Equipado con un núcleo magnético ovalado, hay más fuerza disponible que con un núcleo magnético cilíndrico
- Para aplicaciones en:
- Matraces de fondo redondo, por ejemplo, para mezclas de reacción
Barras de agitación cilíndrica:
- Condiciones de funcionamiento suaves en una zona de contacto óptima
- Vida útil más larga
- Para aplicaciones en:
- Vasos de precipitados
- Placas de cristalización
- Baños de calentamiento
- Otros recipientes de fondo plano
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30 x 10 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 3/Paq. |
| Forma | Óvalo |