Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Accesorios para placas calientes y placas calientes de agitación
Código de producto. p-7232468
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placas calefactoras Undergrad y placas calefactoras con agitación
Tipo:
Controlador de temperatura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17342681
Marca: Cole-Parmer™ Stuart™ 0480790
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Replacement parts and accessories for use with Hotplates, stirrers, and/or stirring Hotplates.
  • Piezas de repuesto y accesorios para diversas placas calefactoras, agitadores y placas calefactoras con agitación
Especificaciones
Descripción Se conecta a la placa calefactora o al agitador
Para utilizar con (equipo) Placas calefactoras Undergrad y placas calefactoras con agitación
Para utilizar con (aplicación) Control preciso de temperatura de líquidos
Longitud (imperial) 3 in
Modelo SCT2
máx. (imperial) De 122° a 392 °F
Temperatura (métrico) De 50 °C a 200 °C
Tipo Controlador de temperatura
Anchura (imperial) 3,5 in
Peso (métrico) 635 g
Pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,5 x 9 x 12,3 cm
Exactitud 0,5 °C
Recubrimiento Sin revestimiento
Material Plástico, acero inoxidable
Peso (imperial) 1,4 lb