Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras, de 100 °C a 450 °C, cerámico
Intervalo de agitación: De 100 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 30,48 x 24,13 cm (12 x 12 pulg); Carga máx. de muestra: 40 lb
Marca:  Cole-Parmer™ 51450-78
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11706108
  • 2900.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El imán con forma en U exclusiva mantiene sujeta la barra de agitación con firmeza
  • Los controles del panel frontal están colocados para evitar que el usuario toque la placa calefactora
  • Construcción de cerámica resistente a la corrosión 
  • El control continuo de velocidad proporciona una acción de agitación suave a 1500 rpm
  • Estos agitadores de varias posiciones ofrecen más versatilidad que los agitadores de una sola posición
  • Disponible con hasta nueve posiciones de agitación
  • Incluye cable de 1,8 m (6 pies) con enchufe
Especificaciones
Especificaciones
Cerámica
Cable de 6 pies con enchufe
17,5 in
11,43 cm
4,5 in
8 A
12 in
Cuadrada
Varios
De 100 a 1500 rpm
230 V
Cerámica
12 x 12 in
De 100 °C a 450 °C
30,48 cm
44,45 cm
Agitador de placas calefactoras, Agitador
18 kg
0,4 L