Learn More
Seward™ Bolsas de homogeneizador de laboratorio Stomacher™
Garantice una mezcla de muestras óptima
Marca: Seward™ BA6041/CLR
Detalles adicionales : Peso : 2.34000kg
Descripción
- La gama de bolsas Stomacher Seward está fabricada con LDPE virgen extruido granulado de alta calidad de uso alimentario con un grosor de película de hasta 65 µm
- Bolsas de alta resistencia también disponibles para muestras de gran volumen con un grosor de película de 80 µm; bolsas de polietileno estériles (irradiadas con rayos gamma); las bolsas de cierre cuentan con tira de cierre de cable en la parte superior de la bolsa para el almacenamiento a corto plazo.
- Las bolsas de filtración tienen una malla plástica interior para que resulte sencillo pipetear a partir de muestras que producen una gran cantidad de residuos
- Bolsas monocamerales para su uso en mezcladores; esterilidad interna asegurada con tapa de barrera estéril desprendible patentada en bolsitas
- Material de tubo extruido de polietileno virgen altamente transparente y resistente a pinchazos
- Simplemente rasgue el extremo perforado de la parte superior de la bolsita, retire la bolsa y ábrala con el abridor de bolsas Seward e introduzca el material que se va a analizar y procesar
- Bolsas disponibles para tamaños de muestra de 25 ul a 4500 ml
Información de órdenes
Nota:14-285-5 es un abridor de bolsas.
‡Para el modelo 400 descatalogado (14-550-5G, -5H). Las bolsas para el Modelo 400C también pueden usarse en el Modelo 400.
Especificaciones
Fondo cuadrado; para el modelo 400; cierre | |
No esterilizable en autoclave | |
Cable plano | |
Sí | |
Seward Stomacher 400 y todos los demás mezcladores de paletas de 400 ml | |
Estéril | |
250 | |
305mm x 177mm | |
177 mm |
Square bottom, Closure | |
De 80 a 400 ml | |
Transparente | |
Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas | |
Polietileno | |
65 μm | |
Irradiado con radiación gamma | |
305 mm |