Learn More
Poulten Graf™ Tapones de tope
Marca:  Poulten Graf™ 101 08918K
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10178101
  • 43.05€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Tapón de tope
10 y 30 ml
1 unidad
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Poulten Graf™ Tapones de tope > Capacidad: 10/0 ml