Learn More
Buerkle™ Frascos de almacenamiento con conector de rosca
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
60 l
Descripción
- La válvula de ventilación (accesorio) permite que entre aire en el recipiente para evitar que se produzca vacío en el frasco
- El recipiente también puede usarse como recipiente de sedimentación
- A través de un conector de rosca, se puede conectar una llave u otros accesorios con una rosca/tuerca de tapa interior de 19,05 mm (0,75 in)
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro de apertura del frasco de 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 L |
Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
Color | Transparente |
Descripción | Con conector roscado, dos asas |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Cierre, 2 asas, conector roscado |
Altura con tapón (métrico) | 580 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Transparencia | Sí |
Tamaño de rosca (métrico) | 50 mm |
Mostrar más |
Título del producto
Buerkle™ Frascos de almacenamiento con conector de rosca >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido