Learn More
Eppendorf™ Cajas de almacenamiento
Permite la selección de las combinaciones de cajas óptimas para las demandas de almacenamiento individuales. Las cajas de almacenamiento Eppendorf™ proporcionan un almacenamiento seguro de los tubos de muestras en un diseño que ahorra espacio. Ofrece una selección de tubos de 0,5 ml a 50 ml.
Marca: Eppendorf™ 0030140508
30.16 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Características:
- Opciones de combinación flexibles y optimizadas para diferentes formatos de caja
- Retiene la forma en la temperatura de congelación de - 86°C para el almacenamiento de muestras o la esterilización en autoclave durante 20 minutos a 121°C para la esterilización
- Código grabado con láser, alfanumérico, individual y fiable asignado a cada ubicación de muestra
- Minimiza los errores de asignación
- Proporciona legibilidad de alto contraste.
- Se mantiene de forma permanente
- Las cinco etiquetas de inscripción adicionales en la tapa permiten el etiquetado personalizado por el usuario
- Se adapta a todos los formatos habituales de tubos: tubos criogénicos, tubos de microcentrífuga, tubos cónicos de 15 y 50 ml y otros recipientes de laboratorio
- Cajas de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml con ranuras de ventilación para un proceso de congelación con distribución uniforme
- Evita daños o roturas de tubos, que suelen producirse con frecuencia al congelar formatos de tubos largos en cajas cerradas
- Compatible con sistemas comunes de gradilla de para congelador y las distintas variantes de rejilla interior
Especificaciones
Archivador de portaobjetos Shandon | |
Tubos criogénicos con rosca interna | |
100 | |
10 x 10 | |
52,8 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Sí | |
3 unidades | |
2 in |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24223Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorra hasta un 65%