Learn More
Eppendorf™ Cajas de almacenamiento
Permite la selección de las combinaciones de cajas óptimas para las demandas de almacenamiento individuales. Las cajas de almacenamiento Eppendorf™ proporcionan un almacenamiento seguro de los tubos de muestras en un diseño que ahorra espacio. Ofrece una selección de tubos de 0,5 ml a 50 ml.
Marca: Eppendorf™ 0030140729
23.58 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricado en polipropileno (PP) para ofrecer gran estabilidad en aplicaciones de congelación y apertura y cierre suaves
- Para congelar hasta a – 86°C
- Marcado alfanumérico permanente de alto contraste de cada ubicación a través del etiquetado láser permite obtener una fácil referencia de muestras y minimiza el riesgo de que las muestras se mezclen
- Esterilización en autoclave (121°C, 20 min)
- Tapa transparente para controlar de manera fácil y rápida las muestras
- Etiquetado flexible y fiable en la caja de color claro o las 5 áreas de escritura en la tapa
- Aprovechamiento óptimo del espacio del congelador gracias a la combinación flexible de los diferentes formatos
Especificaciones
Storage Box | |
9 Tubes (25 mL) | |
Sí | |
89 mm |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
3 x 3 | |
3,5 in |