Learn More
Thermo Scientific™ Varillas de almacenamiento Nalgene estándar
Descripción
Almacene los tubos de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en varillas de almacenamiento Thermo Scientific™, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
- Capacidad para almacenar tubos protegidos con el sistema Thermo Scientific™ CryoFlex™
- Codificadores cromáticos disponibles para conectarlos al final de la varilla, se puede escribir en ellos para una rápida identificación y gestión del inventario
Especificaciones
Especificaciones
| Diseñar | Codificador |
| Color | Blanco |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Bastón de almacenamiento criogénico |
| Cantidad | 100/Paq., 100/Caja |
| Longitud (métrico) | No aplica |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.