Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de almacenamiento Tubby™
Almacene, organice y transporte pequeños objetos para mantener ordenado el laboratorio. Los recipientes de almacenamiento Fisherbrand™ Tubby™ incluyen divisores extraíbles para personalizar los compartimentos de la bandeja. Incluye tapas de ajuste hermético y polipropileno transparente de alto impacto.
Marca: Fisherbrand™
35.61 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.57500kg
Descripción
- Apilable y dimensionado proporcionalmente para utilizar el espacio de manera eficiente.
- Los divisores extraíbles crean compartimientos tan grandes o pequeños como sean necesarios.
- La tapa encaja en su lugar para que el contenido se pueda transportar de forma segura.
- Laterales transparentes para acceder de un vistazo y controlar el inventario.
- Ideal para tubos, puntas, pipetas, guantes y otros artículos pequeños.
- El paquete de 5 incluye 5 tubos, 5 tapas y 15 divisores
Especificaciones
Contenedor de almacenamiento | |
Transparente | |
5/Paq. | |
200 mm |
Polipropileno | |
Divisor, tapa | |
330 mm | |
115 mm |