Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de almacenamiento para gradillas para tubos de 80 pocillos
Código de producto. 11710055 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
157 x 236 x 234 mm
310 x 236 x 122 mm
Forma:
Horizontal
Vertical
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11710055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena hasta ocho gradillas para microtubos de 80 pocillos. Las gradillas de almacenamiento Fisherbrand™ para gradillas de tubos de 80 pocillos están fabricadas con acrílico transparente y resistente para facilitar el deslizamiento de las gradillas hacia dentro y hacia fuera.
  • Diseño acrílico fuerte y transparente
  • Tiene capacidad para ocho gradillas para microtubos de 80 pocillos llenas con microtubos de 1,5 o de 2 ml
  • Mucho espacio para deslizar las gradillas hacia dentro y hacia fuera
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de almacenamiento
matriz, red, conjunto 2 x 4
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Transparente
Admite Gradillas para microtubos (80 pocillos)
Material Acrílico
Posiciones 8
Forma Horizontal
Estantes 2 Tiers
Apilables Yes
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Gradillas para microtubos de 80 pocillos
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 310 x 236 x 122 mm
Longitud (métrico) 310 mm
Anchura (métrico) 236 mm
Altura (métrico) 122 mm