Learn More
Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Código de producto. 11543740
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
22 mL
40 mL
Color:
Blanco
Blanco, Transparente
Clear, Transparente
Transparente
Ámbar
Cantidad:
100
100 cápsulas
100 septos
100 viales
200
200 (el vial y los tapones se venden por separado)
200 viales
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
paquete de 200
Tamaño del tapón:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20 mm
20-400
24 mm
24-400
8-425
Código de producto. 11543740
Marca: Thermo Scientific™ 16SV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de brosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
  • Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
  • El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
  • No esterilizables en autoclave
Pedido como viales para almacenamiento de muestras individuales y cierres o como kits prácticos sin montar.
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
  • Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
  • Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con rosca de 18-400, 16 mL
Diámetro interior (métrico) 21 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 16 mL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 16 mL
Altura (métrico) 70 mm
Cantidad 200
Tipo Vial con rosca 18-400
Marking Spot No
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.