Learn More
Epredia™ Procesador de tejidos centrífugo STP 120
Procese muestras biológicas desde fijación química hasta infiltración de parafina con el procesador de tejidos centrífugo Epredia™ STP 120.
Marca: Epredia™ 813150
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Procese muestras biológicas desde fijación química hasta infiltración de parafina con el procesador de tejidos centrífugo Thermo Scientific™ STP 120. En carrusel, de sobremesa y compacto, su diseño exclusivo utiliza una fuerza centrífuga suave programable para aumentar el proceso de agitación vertical normal asociado a los procesadores en carrusel.
Características:
- Modos de procesamiento de inicio inmediato y retardado
- Velocidad de centrifugación programable a 60 o 70 rpm; la programación de la centrifugación también se puede desactivar
- Tiempo de inmersión programable en cada estación (de 1 minuto a 99 horas: 59 minutos)
- Capacidad del cestillo de 120 o 240 casetes
- Sistema de respaldo de seguridad con batería en caso de fallo del suministro eléctrico
Rendimiento:
- Las partes superiores de los recipientes y reactivos y la ventilación optimizada mediante carbón ayudan a controlar los vapores de procesamiento.
- Hasta 10 programas de procesamiento diferentes mantenidos.
- Los cestillos de casetes centrifugan en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj dentro del recipiente de reactivos para mejorar el procesamiento.
- La contaminación cruzada de los reactivos se reduce gracias a la centrifugación del cestillo encima del recipiente de reactivos.
- Cada recipiente de reactivos tiene una capacidad de 1,8 l de reactivo de procesamiento.
Especificaciones físicas:
- Requisitos eléctricos: 100-240 V, 50/60 Hz
- Diámetro: 85 cm
- Altura: 50 cm, abertura a 70 cm
- Peso: 154 lb (70kg)
Incluye:
- Instrumento básico
- Manual de instrucciones
- Diez recipientes de reactivos y dos baños de parafina para funcionamiento de cestillo individual (capacidad para 120 casetes) o nueve recipientes de reactivos y tres baños de parafina para funcionamiento de cestillo doble (capacidad para 240 casetes)
Especificaciones
120 o 240 casetes | |
Incluye sistema de ventilación, dos baños de parafina, un cestillo de procesamiento | |
85cm | |
Entre 50 y 70cm | |
70kg | |
100-240V |
1.8L | |
33,5 in | |
19,6/27,5 pulg | |
154 lb | |
50/60Hz |