Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios. Los recipientes rectos Gosselin™ cuentan con un tapón a prueba de fugas.
111.00€ - 195.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente para muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Material | Polipropileno |
Certificaciones/conformidad | CE, IVD, ISO 11137 |
Material del cierre | LDPE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15458814
|
Gosselin™
TP35C-011 |
60 mL | Azul | No estéril |
111.00€
paquete de 700 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15468814
|
Gosselin™
TP35C-012 |
60 mL | Rojo | No estéril |
165.00€
paquete de 700 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15478814
|
Gosselin™
TP35C-013 |
60 mL | Blanco | No estéril |
195.05€
paquete de 700 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15498824
|
Gosselin™
TP52C-011 |
125 mL | Azul | No estéril |
169.00€
paquete de 380 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15468824
|
Gosselin™
TP52C-002 |
125 mL | Rojo | Estéril |
151.15€
paquete de 380 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- El polipropileno resistente a roturas se ha diseñado especialmente para su uso en los sectores alimentarios, de productos lácteos y de elaboración de cerveza
- Se incluyen tapones de rosca de LDPE
- Reborde interior a prueba de fugas que evita las gotas entre las roscas
- Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: ESTÉRIL SAL 10-3
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
LDPE | |
Natural | |
Tapón de rosca de LDPE con reborde interior a prueba de fugas |
Sí | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
Tapón de rosca | |
Aplicaciones bacteriológicas | |
Sin etiqueta |