Learn More
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps Código de producto.: 16134577
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps
Código de producto. 16134577 Tienda Fisherbrand Productos
240 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Código de producto. 16134577
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps are ideal for large solid samples and allow for complete removal of contents.
  • Translúcidos y duraderos
  • Los tarros son ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • El polipropileno ofrece mayor tolerancia a las altas temperaturas que el HDPE y. mayor claridad de contacto
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 240 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 86 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 82 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 67 mm
Material Polipropileno
Cantidad 36
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 89-400
Claridad Translúcido
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 64 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 83 mm
Tipo de tapón Tapón
Título del producto
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps >