Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón azul
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
Marca: Gosselin™ TP35C-001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Azul | |
Transparente | |
700/Paq. |
Sí | |
Recto | |
60 mL | |
Tapón de rosca | |
Sin etiqueta | |
70/bolsa |