Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón azul
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
Marca:  Gosselin™ TP30C-011
93.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15458804
  • 155.28€ / paquete de 1000
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente para muestras
Polipropileno
No estéril
Azul
Transparente
1000/caja
Sí
Recto
40 mL
Tapón de rosca
Sin etiqueta
100/bolsa