Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón blanco
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP Corning™ Gosselin™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
Marca: Gosselin™ TP30C-003
205.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.26000kg
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Blanca | |
Transparente | |
1000/caja |
Sí | |
Recto | |
40 mL | |
Tapón de rosca | |
Sin etiqueta | |
100/bolsa |