Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de destilación recto
Para la colocación en matraces de destilación para la separación de gotas. Los cabezales antisalpicaduras Lenz Laborglasinstrumente™, conforme a Stutzer, rectos, están fabricados con tubos de vidrio Duran™ duraderos.
76.00€ - 107.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de gotas (colocación directa en matraces de destilación)
Tipo Cabezales antisalpicaduras rectos
Material Vidrio Duran
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
10588421
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05035011
NS 14/23, NS 14/23
76.00€
cada uno
11953461
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05035045
NS 29/32, NS 14/23
107.00€
cada uno
10231071
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05035044
NS 29/32, NS 29/32
98.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Recto con toma y cono NS
  • Resistencia química y a la temperatura
  • Expansión térmica mínima
Especificaciones
Especificaciones
Para la separación de gotas (colocación directa en matraces de destilación)
Cabezales antisalpicaduras rectos
Vidrio Duran