Learn More
Buerkle™ Tubo de succión recto para muestreador Buerkle™ ProfiSampler
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 cm
220 cm
Color:
Negro
Transparente
Material:
Poliamida
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Fabricado en polietileno o plástico de poliamida
- Tubos de polietileno utilizados para el muestreo general, tubos de poliamida utilizados para líquidos inflamables en la categoría de riesgo de VbF AI (conducción eléctrica)
- Diámetro de 6 x 8 mm
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de succión |
| Material | Poliamida |
| Material de tubo | Poliamida |
| Modelo | Recto |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos inflamables en la categoría de peligro VbF AI (conducción eléctrica) |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |
| Diámetro exterior (métrico) | 6 x 8 mm |
| Longitud (métrico) | 220 cm |