Learn More
Lenz Laborglasintrumente Straight Tubing Connectors
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
12.00€ - 13.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Longitud global (métrico) | NS 115 |
Incluye | Dos olivas de vidrio |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10030311
|
Lenz Laborglasintrumente
01600009 |
9mm |
13.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10439172
|
Lenz Laborglasintrumente
01600008 |
8 mm |
12.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tubing connectors
- Straight
- With two glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
NS 115 | |
Dos olivas de vidrio |