Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 035890.KT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15466135
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pared recta
5 ml
Crisol de Inconel
Inconel
Exterior: 21mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta > Capacidad: 5 ml; diámetro exterior: 21 mm; profundidad: 18 mm; cada uno