Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de pared recta
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 035951.KT
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15423605
  • 103.52€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pared recta
20 ml
41mm
Circonio
Exterior: 33mm
Crisol de circonio
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de pared recta > 1each