Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% suspension
Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% Suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
167.00€ - 22575.00€
Especificaciones
Capacidad de unión | 20 mg/mL resin |
---|---|
Concentración | 50% suspension |
Descripción | 4% agarose, crosslinked |
Tamaño de partículas | 50-150 μm |
Formulario | Pulpa de resina |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30117602
|
IBA Lifesciences
2-1250-002 |
4 mL |
167.00€
4 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30117603
|
IBA Lifesciences
2-1250-010 |
20 mL |
595.00€
20 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30117610
|
IBA Lifesciences
2-1250-025 |
50 mL |
1375.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30117606
|
IBA Lifesciences
2-1250-500 |
1000 mL |
22575.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity is a resin for purification of strep-tagged proteins via affinity chromatography
- Product is optimized for column-based use and suitable for HPLC/FPLC
- Recommended for all protein classes due to the broad pH compatibility, excellent pressure stability, outstanding target purity (>95%), and high binding affinity
- 4% crosslinked agarose beads coupled to Strep-Tactin™ for straightforward purification of proteins with Strep-tag™II or a Twin-Strep-tag™
- Targeted elution: no tedious titration steps required and multiple regeneration cycles possible
- Ideal alternative for proteins that are difficult to elute from Strep-Tactin™XT 4Flow™ resins
- Biotinylated proteins also bind to Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity and need to be blocked using BioLock
Especificaciones
20 mg/mL resin | |
4% agarose, crosslinked | |
Pulpa de resina | |
Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin | |
Affinity chromatography equipment | |
Agarose | |
Suspension |
50% suspension | |
50-150 μm | |
Tetrameric protein | |
Bulk Resin | |
Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin | |
Frasco |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% suspension