Learn More
IBA Lifesciences Cartucho Strep-Tactin™ 4Flow™ de alta capacidad
El cartucho Strep-Tactin™ 4Flow™ de alta capacidad es un cartucho de HPLC/FPLC para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
Marca:  IBA Lifesciences 2-5028-001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17295794
  • 451.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los cartuchos Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con dispositivos de HPLC/FPLC como sistemas Äkta™ (Cytiva).
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la excepcional pureza objetivo (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o complejas.
  • La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • En comparación con Strep-Tactin™XT 4Flow™, Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™XT inmovilizada, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de la proteína purificada.
  • Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa al 4 %, entrecruzada
1 x 5 mL
Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II
50-150 μm
HPLC/FPLC
Cartucho preempaquetado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only.