Learn More
IBA Lifesciences Conjugado Strep-Tactin™
Código de producto. 12806516 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de AP
Conjugado de HRP
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
cada uno
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12806516
missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 21503001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Strep-Tactin™ se conjuga con AP o HRP para la detección de proteínas de fusión de Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
  • La variante de estreptavidina Strep-Tactin™ está disponible como conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP) o con fosfatasa alcalina (AP) para la detección rápida y dirigida de N-terminalmente, C-terminalmente, o con etiqueta interna de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ transferidas a una membrana de transferencia o capturadas en una microplaca.
  • Ambos conjugados son adecuados para la reacción cromogénica, mientras que la HRP Strep-Tactin™ también es aplicable para la reacción de quimioluminiscencia.
  • Según el organismo huésped, los extractos de proteínas pueden contener pequeñas cantidades de proteínas biotiniladas, por ejemplo, la proteína portadora de biotina carboxilo (BCCP, 22 kDa) de E. coli.
  • El tampón bloqueante de biotina se recomienda para el bloqueo de dichas proteínas biotiniladas en western blot antes de la detección de proteínas de fusión de Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con HRP Strep-Tactin™ para evitar la detección de bandas de falsos positivos.
  • Con este fin, el tampón bloqueante de biotina contiene la proteína de unión a la biotina tetramérica avidina, que une selectivamente las proteínas biotiniladas.
Tekniske data
Cantidad 0,5 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Conjugado de AP
Para uso exclusivo en investigación.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.