Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspensión al 50 %
Se utiliza para la purificación de proteínas recombinantes Strep-tag™ bajo flujo por gravedad y baja presión o para FPLC
Marca:  IBA Lifesciences 2-1206-500
Código de producto. 12886446
Descripción
Descripción
  • Se recomienda la resina a granel para el embalaje de columnas y cartuchos
  • La resina está optimizada para la cromatografía de afinidad de columnas en lugar de la purificación por lotes
  • Capacidad de unión: 1 ml de resina sedimentada (correspondiente a 2 ml de 50 % de suspensión)
  • Útil para la purificación en un solo paso de 50 hasta 100 nmol de la proteína recombinante Strep-tag& (hasta 3 mg en caso de una proteína 30 KDa)
Especificaciones
Especificaciones
Strep-Tactin Superflow, suspensión al 50 %
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspensión al 50 % >