Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspensión al 50 %
Used for purification of recombinant Strep-tag proteins under gravity flow and low pressure or FPLC
103.00€ - 1215.00€
Especificaciones
Estabilidad | 6 meses después del envío. |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Capacidad de unión | Biotin: >300 nmol/ mL resin |
Tipo de producto | suspensión al 50 % |
Descripción
- High capacity resin provides 2 to 3 times higher binding capacity for strep-tag proteins than standard Strep-Tactin Superflow suspension
- Higher yields of highly pure Strep-tag protein
- Bulk resin is recommended for packing of columns and cartridges since the resin is optimized for column affinity chromatography rather than for batch purification
- Binding capacity: 1mL sedimented resin (corresponding to 2mL of 50 % suspension) is useful for one-step purification of 50 to 100nmol recombinant Strep-tag protein (up to 3mg in case of 30 kDa protein)
Especificaciones
6 meses después del envío. | |
De 2 °C a 8 °C | |
Biotin: >300 nmol/ mL resin | |
suspensión al 50 % |
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspensión al 50 %