Learn More
IBA Lifesciences Cartucho Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad
El cartucho Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es un cartucho de HPLC/FPLC para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
161.00€ - 447.00€
Especificaciones
Tipo de soporte | Agarosa al 6%, entrecruzada |
---|---|
Tamaño de partículas | 50-150 μm |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC/FPLC |
Objetivo | Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II |
Tipo | Alta capacidad |
Descripción
- Los cartuchos Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad contienen una agarosa al 6 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con dispositivos de HPLC/FPLC como sistemas Äkta™ (Cytiva).
- En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
Especificaciones
Agarosa al 6%, entrecruzada | |
HPLC/FPLC | |
Alta capacidad |
50-150 μm | |
Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II | |
Cartucho preempaquetado |
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IBA Lifesciences Cartucho Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad