Learn More
IBA Lifesciences Kit de columna de centrifugación Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad
Kit de columna de centrifugación de alta capacidad Strep-Tactin™ XT 4Flow™ para la purificación rápida de proteínas de fusión marcadas con Strep-tag™ II y Twin-Strep-tag™.
Marca:  IBA Lifesciences 2-5151-000
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 17587466
  • 384.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El kit de columna de centrifugación Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad es adecuado para la purificación rápida de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ de varias muestras pequeñas en paralelo.
  • El kit contiene:
    • Tampón de lavado
    • Tampón de elución
    • Resina de alta capacidad Strep-Tactin™XT 4Flow™ (suspensión del 50 %)
    • Columnas de centrifugación vacías (40 columnas)
  • Las columnas de centrifugación no están precargadas con resina para permitir una aplicación específica del cliente y un diseño experimental.
  • Si las columnas de centrifugación se rellenan con, por ejemplo, 100 μl de resina Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad (volumen de lecho de columna de 50 μl), se pueden purificar hasta 600 μg de proteína.
  • Las fritas (tamaño de malla de 10 μm) de la parte inferior de las columnas de centrifugación garantizan que la resina permanezca en la columna de centrifugación mientras que la muestra o el tampón se desplazan rápidamente durante el proceso de centrifugación.
  • Las columnas de centrifugación son compatibles con tubos de reacción de 1,5 ml o 2,0 ml convencionales.
  • El volumen de llenado máximo es de 700 μl.
Especificaciones
Especificaciones
Lecho de resina de 600 μg/50 μl
Purificación de proteínas
Afinidad, resina de agarosa
Agarosa al 4 %, entrecruzada
máx. 700 μl
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.