Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ Cartridge
Strep-Tactin™XT Superflow™ cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
81.37€ - 212.00€
Especificaciones
Capacidad de unión | 5,7 mg de proteína/ml de resina |
---|---|
Cantidad | 1 cartucho |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas |
Suficiente para | Estaciones de trabajo de cromatografía con de 10 a 32 conexiones |
Descripción
- Strep-Tactin™XT Superflow™ cartridges contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins with HPLC/FPLC devices like Äkta™ systems (Cytiva).
- In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™XT Superflow™ has a higher affinity for Strep-tag™ fusion proteins, which leads to an improved immobilization and purification.
- In addition, Strep-Tactin™XT Superflow™ allows the application of denaturing agents such as urea during the purification procedure.
- As with any other Strep-Tactin™XT resins, the unspecific protein binding is extremely low, which results in an outstanding purity of the target protein.
Especificaciones
5,7 mg de proteína/ml de resina | |
1 cartucho | |
Purificación de proteínas | |
Estaciones de trabajo de cromatografía con de 10 a 32 conexiones |
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ Cartridge