Learn More
IBA Lifesciences 10x Buffer W: tampón de lavado
Tampón de lavado de Strep-Tactin™ y Strep-Tactin™XT
Marca: IBA Lifesciences 2-1003-100
Detalles adicionales : Peso : 0.13140kg
Descripción
- 10x Buffer W es un tampón de lavado 10x concentrado para resinas Strep-Tactin™ y Strep-Tactin™XT.
- Elimina las moléculas no unidas de la matriz de cromatografía de afinidad durante la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™.
Especificaciones
Tampón de lavado | |
100 mL | |
Para la eliminación de moléculas no unidas de Strep-Tactin inmovilizadas durante la purificación de proteínas Strep-tag |
10 X | |
Tampón de lavado |
Seguridad y manipulación
- Buffer W (10x), Strep-Tactin/Strep-Tactin XT Wash Buffer
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tris, EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid)
Para uso exclusivo en investigación.