Descripción
StrepMAB-Classic es un anticuerpo monoclonal murino altamente selectivo destinado a la detección de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en aplicaciones como western blot, ELISA, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. Está disponible no conjugado o acoplado a la peroxidasa de rábano picante (HRP). StrepMAB-Classic HRP es apto para reacciones cromogénicas y quimioluminiscentes. Debe saber que: Para la captura de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en fases sólidas, se recomienda el uso de StrepMAB-Immo o Strep-Tactin™XT debido a la afinidad de unión en el intervalo pM.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Anticuerpo monoclonal |
| Estado normativo | RUO |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Suspensión en PBS |
| Cantidad | 100 μg |
Para uso exclusivo en investigación.