Learn More
IBA Lifesciences Conjugado StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8010674 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Conjugado HRP
DY-488
DY-549
DY-649
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
cada uno
Código de producto. Etiqueta o tinte unitSize
12618257 Conjugado HRP cada uno
16411475 DY-488 50 microgramos
16441475 DY-549 50 microgramos
16471475 DY-649 50 microgramos
4 options
Código de producto. 12618257
Marca: IBA Lifesciences 21509001
Los conjugados StrepMAB-Classic son anticuerpos monoclonales con diferentes conjugados para detectar las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
StrepMAB-Classic es un anticuerpo monoclonal murino altamente selectivo para la detección de las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en aplicaciones como western blotting, ELISA, FACS, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.
Está disponible junto a colorantes fluorescentes (DY-488, DY-549, DY-649). 
Los máximos de absorción/emisión de los colorantes fluorescentes son:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Debe saber que: Para la captura de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en fases sólidas, se recomienda el uso de StrepMAB-Immo o Strep-Tactin™XT debido a la afinidad de unión en el intervalo pM.
Especificaciones
Descripción No liofilizado
Contenido del kit Suspensión en PBS
Contenido y almacenamiento Sin diluir: 2 °C a 8 °C, proteger de la luz; Diluido: De -25 °C a -15 °C
Formulario Suspensión líquida
Cantidad 75 μg
Para utilizar con (aplicación) RUO
Objetivo Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
Tipo Anticuerpos monoclonales
Etiqueta o tinte Conjugado HRP
Para uso exclusivo en investigación.